Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7% ; Taille des pores : 130 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 28203-154630
354.89 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10099132
  • 802.86€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour obtenir une phase de haute qualité, désactivée vis-à-vis des bases, entièrement end-capped présentant une sélectivité similaire à celle d’une C18 mais avec une rétention légèrement moindre, utilisez les colonnes HPLC Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 comme alternative.
  • Excellent choix pour les acides, les bases et les composés neutres.
  • Moins de rétention que la C18 pour des analyses plus rapides
  • Colonnes robustes bénéficiant d’une longue durée de vie
  • Très fiables pour les analyses de routine
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
HPLC
5800 psi (400 bars)
2 à 8
170 m²/g
L7
Hypersil BDS
7 %
Oui
4,6 mm
150 mm
3 μm
130 Å
60°C
C8
Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse
Phase inverse
Phase inverse