Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 130 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 28102-012101
Description
Pour des colonnes universelles robustes pouvant être utilisées dans une vaste gamme d’applications, choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
Protection pratique, économique et efficace.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific™ UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte | |
10 mm | |
2,4 μm | |
130 Å | |
60°C | |
C18 | |
Base-Deactivated Silica | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
2.1 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Hypersil BDS | |
11% | |