Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 130 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 28105-153030
Code produit. 10616185
  • 766.71€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour des colonnes universelles robustes pouvant être utilisées dans une vaste gamme d’applications, choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
  • Colonnes Hypersil d’origine du fabricant
  • Silice désactivée avec une activité silanol résiduelle minimale
  • Reproductibilité exceptionnelle
  • Colonnes économiques à usage général
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
150 mm
5 μm
130 Å
60°C
C18
Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse
Phase inverse
Phase inverse
3 mm
5800 psi (400 bars)
2 à 8
170 m²/g
L1
Hypersil BDS
11 %