Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 130 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 28103-152130
Description
Pour des colonnes universelles robustes pouvant être utilisées dans une vaste gamme d’applications, choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
- Désactivée vis-à-vis des bases avec une activité silanol résiduelle minimale
- Reproductibilité exceptionnelle
- Colonnes économiques à usage général
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Hypersil BDS | |
11 % | |
Oui |
2,1 mm | |
150 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
60°C | |
C18 | |
Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |