Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C18
À utiliser comme colonne robuste à usage général pour une vaste gamme d’applications dans les laboratoires d’AQ/CQ.
Marque: Thermo Scientific™ 28103-154030
659.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21947" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Pour des colonnes universelles robustes pouvant être utilisées dans une vaste gamme d’applications, choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
- Désactivée vis-à-vis des bases avec une activité silanol résiduelle minimale
- Reproductibilité exceptionnelle
- Colonnes économiques à usage général
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
5 800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Hypersil BDS | |
11 % | |
Oui |
4 mm | |
150 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
60°C | |
C18 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.