Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ APS-2, granulométrie de 5 μm
Analysez les sucres grâce à cette phase aminopropyle polyvalente des colonnes HPLC Thermo ScientificTM HypersilTM APS-2.
Marque: Thermo Scientific™ 30605-254030
Description
Analysez les sucres grâce à cette phase aminopropyle polyvalente des colonnes HPLC Thermo ScientificTM HypersilTM APS-2.
Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM Amino comme alternative.
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre Service Client.
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
5800 psi (400 bars) | |
2,5 à 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Hypersil classique | |
1.9% | |
No |
4,0 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Analyse des glucides | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.