Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ APS-2 Amino
Analysez les sucres avec cette phase aminopropyle polyvalente de colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino.
Marque: Thermo Scientific™ 30705-254630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.13500kg
Description
Analysez les sucres avec cette phase aminopropyle polyvalente de colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino. Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000. Pour des séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques renforcées, optez pour les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino comme alternative.
- En mode de phase inverse, les colonnes Hypersil APS-2 sont excellentes pour l’analyse des glucides : sensibilité accrue pour les sucres
- Sélectivité alternative à la silice lorsqu’elles sont utilisées en phase normale
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Colonne analytique | |
IC | |
5 800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Hypersil classique | |
2 % | |
Non | |
Colonne analytique |
4,6 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Mode mixte | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.