Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ APS-2 Amino
Code produit. 10631514 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
20 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10631514
Marque: Thermo Scientific™ 30705014001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Analysez les sucres avec cette phase aminopropyle polyvalente de colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino.
Analysez les sucres avec cette phase aminopropyle polyvalente de colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino. Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000. Pour des séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques renforcées, optez pour les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino comme alternative.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention. S’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
  • Disponibles en boîtes de 4
Caractéristiques de la phase solide APS-2
  • Sensibilité supplémentaire pour les sucres
  • Utilisable en trois modes : phase inverse, phase normale, échange d’anions faibles
Requiert :
Supports Thermo Scientific Uniguard™ à raccord direct ou indépendants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Cartouche de garde, 4/boîte
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec Support Uniguard à raccord direct et indépendant
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L8
Phase stationnaire Amino (NH2)
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Amino APS-2
Taux de carbone 2 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Type Cartouche de protection