Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ APS-2 Amino
Analysez les sucres avec cette phase aminopropyle polyvalente de colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino.
Marque: Thermo Scientific™ 30703-014001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Analysez les sucres avec cette phase aminopropyle polyvalente de colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino. Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000. Pour des séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques renforcées, optez pour les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino comme alternative.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention. S’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
- Disponibles en boîtes de 4
Caractéristiques de la phase solide APS-2
- Sensibilité supplémentaire pour les sucres
- Utilisable en trois modes : phase inverse, phase normale, échange d’anions faibles
Requiert :
Supports Thermo Scientific Uniguard™ à raccord direct ou indépendants
Spécification
Cartouche de protection, 4/boîte | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
5 800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Hypersil classique | |
2 % | |
Non | |
Cartouche de protection, 4/boîte |
4 mm | |
10 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Silice | |
Mode mixte | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.