Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ APS-2 Amino
Analysez les sucres avec cette phase aminopropyle polyvalente de colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino.
Marque: Thermo Scientific™ 30705-013001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Analysez les sucres avec cette phase aminopropyle polyvalente de colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino. Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000. Pour des séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques renforcées, optez pour les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino comme alternative.
- En mode phase inverse, les colonnes Hypersil APS-2 sont excellentes pour l’analyse des glucides : sensibilité supplémentaire pour les sucres
- Sélectivité alternative à la silice lorsqu’elles sont utilisées en phase normale
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Cartouche de protection, 4/boîte | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
400 bar | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Hypersil Classical | |
2 % | |
Non | |
Cartouche de garde, 4/boîte |
3 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Silica | |
Phase normale | |
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.