Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ APS-2 Amino
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm de dia.int.
Dia. int. de 4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
- Sensibilité supplémentaire pour les sucres
- Utilisable en trois modes : phase inverse, phase normale, échange d’anions faibles
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | Dia. int. de 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2,5 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Type d’USP | L8 |
| Phase stationnaire | Amino (NH2) |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Taux de carbone | 2% |
| Afficher plus |