Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ SAX
Code produit. p-4523117 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10548805
Marque: Thermo Scientific™ 34105052130
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçues pour les phases aqueuses et les phases mobiles à faible pH, les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX sont des colonnes à fort échange anionique (amine quaternaire) à base de silice très stable.
Conçues pour les phases aqueuses et les phases mobiles à faible pH, les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX sont des colonnes d’échange à anions forts (amine quaternaire) à base de silice très stable.
Les phases stationnaires Hypersil classiques, globalement reconnues comme une référence de l’industrie en HPLC, offrent un outil analytique efficace. Lancées en 1976, les phases Hypersil jouissent d’une notoriété bien établie et servent de référence dans de nombreuses méthodes HPLC dans le monde entier. Thermo Fisher Scientific est le seul fabricant de silice et de greffages Hypersil.
  • Grande stabilité dans des phases mobiles aqueuses à faible pH
  • Appropriées pour l’analyse des petites molécules organiques, notamment des nucléotides et des acides organiques
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L14
Phase stationnaire Amine quaternaire
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 3 %
Type de colonne Échange d’ions
“End-capped” Oui
Phase Échange d’ions
Type Colonne analytique