Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Verify CX
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX sont dotées de chimies de séparation apolaires et ioniques pour améliorer la préparation des échantillons dans l’analyse de stupéfiants. Elles sont utilisées dans l’analyse de nombreux composés médicamenteux dans des matrices biologiques, notamment des composés basiques et neutres.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Specifications
Specifications
| Capacité de la colonne (métrique) | 6 ml |
| Description | Poids de lit de 200 mg ; volume de colonne de 6 ml |
| Poids du lit | 200 mg |
| À utiliser avec (application) | Analyse de stupéfiants |
| À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep C8 en phase inverse / échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène |
| Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 6 ml |
| Show More |