Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Verify CX
Code produit. 13477006 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Plaque à 96 puits fixes Verify-CX 100 mg/2 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes Verify-CX 25 mg/2 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes Verify-CX 50 mg/2 ml, 1/boîte
Poids du lit:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13477006
Marque: Thermo Scientific™ 60307262
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Analyse améliorée des stupéfiants, y compris des médicaments basiques et neutres, avec ces plaques à puits SPE présentant des caractéristiques de séparation apolaires et ioniques.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep Verify™ CX sont dotées de chimies de séparation apolaires et ioniques pour améliorer la préparation des échantillons dans l’analyse de stupéfiants. Elles sont utilisées pour la sélection de nombreux composés médicamenteux dans des matrices biologiques, y compris des composés basiques et neutres.
L’adsorbant utilisé dans les plaques de 96 puits et puits individuels HyperSep Verify CX est basé sur deux groupes fonctionnels : les C8 en phase inverse et un échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène. La chimie est copolymérisée sur un support rigide et purifié de gel de silice.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientificâ„¢ HyperSepâ„¢ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientificâ„¢ HyperSep-96â„¢ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide traditionnels sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque à 96 puits fixes Verify-CX 25 mg/2 ml, 1/boîte
Poids du lit 25 mg
À utiliser avec (application) Analyse de stupéfiants
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep C8 en phase inverse / échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène
Type Plaque à puits d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 2 mL
Volume (métrique) du puits 1 ml
Quantité 1 Pk.