Learn More
Thermo Scientific™ Plaque et bouchons d’extraction à puits sous vide universels HyperSep™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Bouchons pour plaque d’extraction à 24 positions
Bouchons pour plaque d’extraction à 48 positions
Plaque d’extraction à 24 puits
Plaque d’extraction à 48 puits
Conditionnement:
1 pièce
24 pièces
48 pièces
Description
Utilisez ces bouchons et plaques d’extraction à 24 ou 48 puits avec le collecteur sous vide universel Thermo Scientific™ HyperSep™. Ce collecteur traite vos échantillons dans des cartouches d’extraction en phase solide (SPE) ou des plaques à 96 puits.
Spécification
Spécification
| Description | Bouchons pour plaque d’extraction à 24 positions |
| À utiliser avec (application) | Traitement des échantillons pour SPE |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques d’extraction à puits à 24 positions, collecteurs sous vide |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Type | Bouchons pour plaque d’extraction à 24 positions |