Learn More
Thermo Scientific™ Plaque et bouchons d’extraction à puits sous vide universels HyperSep™
Code produit. 12732947 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Bouchons pour plaque d’extraction à 24 positions
Bouchons pour plaque d’extraction à 48 positions
Plaque d’extraction à 24 puits
Plaque d’extraction à 48 puits
Conditionnement:
1 pièce
24 pièces
48 pièces
Code produit. 12732947
Marque: Thermo Scientific™ 60104289
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces plaques et bouchons d’extraction à 24 ou 48 puits avec le collecteur sous vide universel Thermo Scientific™ HyperSep™.
Utilisez ces bouchons et plaques d’extraction à 24 ou 48 puits avec le collecteur sous vide universel Thermo Scientific™ HyperSep™. Ce collecteur traite vos échantillons dans des cartouches d’extraction en phase solide (SPE) ou des plaques à 96 puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque d’extraction à 48 puits, 1/boîte
À utiliser avec (application) Traitement des échantillons pour SPE
À utiliser avec (équipement) Collecteur sous vide universel
Gamme de produits HyperSep
Type Plaque d’extraction à 48 puits