Learn More
Thermo Scientific™ Plaque et bouchons d’extraction à puits sous vide universels HyperSep™
Code produit. 10321455 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Bouchons pour plaque d’extraction à 24 positions
Bouchons pour plaque d’extraction à 48 positions
Plaque d’extraction à 24 puits
Plaque d’extraction à 48 puits
Conditionnement:
1 pièce
24 pièces
48 pièces
Code produit. 10321455
Marque: Thermo Scientific™ 60104235
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces plaques et bouchons d’extraction à 24 ou 48 puits avec le collecteur sous vide universel Thermo Scientific™ HyperSep™.
Utilisez ces bouchons et plaques d’extraction à 24 ou 48 puits avec le collecteur sous vide universel Thermo Scientific™ HyperSep™. Ce collecteur traite vos échantillons dans des cartouches d’extraction en phase solide (SPE) ou des plaques à 96 puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description Bouchons pour plaque d’extraction à 24 positions
À utiliser avec (application) Traitement des échantillons pour SPE
À utiliser avec (équipement) Plaques d’extraction à puits à 24 positions, collecteurs sous vide
Gamme de produits HyperSep
Type Bouchons pour plaque d’extraction à 24 positions
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.