Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes à raccordement direct HyperSep™ UniGuard pour SPE en ligne
Code produit. 10187554 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Adsorbant:
DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep
HyperSep DVB polystyrène modifié par amines quaternaires
HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique
HyperSep Hypercarb
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
3,0 mm
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10187554
Marque: Thermo Scientific™ 60311202
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces cartouches SPE à raccordement direct, offrant une connexion rapide et facile via un support de cartouche à montage rapide réutilisable.
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Utilisées avec des colonnes, vannes de commutation appropriées et systèmes HPLC classiques, elles offrent les avantages suivants :
  • l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
  • le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
La colonne à raccordement direct Thermo Scientific HyperSep UniGuard pour SPE en ligne offre une connexion rapide et facile grâce à un support de cartouche de protection à montage rapide réutilisable.
Les cartouches HyperSep UNIGUARD Direct-Connect pour SPE en ligne se fixent directement à la vanne de commutation, tout comme une colonne HPLC. Elles sont disponibles avec les produits chimiques HyperSep SPE suivants :
HyperSep™ Retain™ PEP : pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX : pour la rétention d’analytes basiques et apolaires
HyperSep Retain-AX : pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ : pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HyperSep Retain PEP ; dia. int. de 3,0 mm
À utiliser avec (application) Rétention des analytes polaires et non polaires
À utiliser avec (équipement) Système HPLC classique
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep
Type Cartouche d’extraction en phase solide en ligne
Quantité Boîte de 4
Diamètre (métrique) interne 3,0 mm