Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’extraction SPE à micro-échelle HyperSep™, 10 à 200 μl
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaire.
Marque: Thermo Scientific™ 60109-212
Description
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaires et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Les pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ sont disponibles dans de nombreuses chimies appréciées pour s’adapter à un large éventail d’applications. Elles sont dotées d’une pointe de micropipette unique dont le matériau chromatographique est directement relié à la surface interne. Aucune colle ou polymère n’est utilisé(e), de sorte qu’il n’y a pas de contamination provenant de la matrice de support.
Les pointes d’extraction en phase solide à micro-échelle HyperSep sont un choix idéal lorsque vous travaillez avec de petits volumes d’échantillons. Applications classiques :
- Spectrométrie de masse
- Dessalage
- Purification des protéines
- MALDI
- Électrophorèse
- HPCE
- HPLC
- CEC
Les pointes sont disponibles en capacités de 1-10 µl et 10-200 µl.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Hypercarb ; Volume de 10 à 200 ul | |
Micropipettes | |
HyperSep | |
Pointe |
Extraction en phase solide à micro-échelle | |
30 μm | |
HyperSep Hypercarb | |
10 à 200 µl |