Learn More
Thermo Scientific™ pointes d’extraction SPE à micro-échelle HyperSep™ SpinTip, 10 à 200 μl
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
288.00€ - 611.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Extraction en phase solide à micro-échelle |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Micropipettes |
Gamme de produits | HyperSep |
Type | SpinTip |
Volume (métrique) | 10 à 200 µl |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10404603
|
Thermo Scientific™
60109-412 |
C18 ; Volume de 10 à 200 µl | N/A | ||||||
10535435
|
Thermo Scientific™
60109-425 |
Dioxyde de zirconium ; Volume de 10 à 200 ul | N/A | ||||||
10140503
|
Thermo Scientific™
60109-422 |
Dioxyde de titane ; Volume de 10 à 200 ul | N/A | ||||||
10138004
|
Thermo Scientific™
60109-421 |
Échangeur de cations forts ; Volume de 10 à 200 ul | N/A | ||||||
10498684
|
Thermo Scientific™
60109-420 |
Échangeur d’anions forts ; Volume de 10 à 200 ul | N/A | ||||||
10341145
|
Thermo Scientific™
60109-419 |
Échangeur d’anions faibles ; Volume de 10 à 200 ul | N/A | ||||||
10426744
|
Thermo Scientific™
60109-418 |
HyperSep SpinTip ; 10 à 200 ul ; Matériau en trypsine | N/A | ||||||
10314673
|
Thermo Scientific™
60109-417 |
HILIC ; Volume de 10 à 200 ul | N/A | ||||||
10716334
|
Thermo Scientific™
60109-416 |
C18 plus Hypercarb ; Volume de 10 à 200 ul | N/A | ||||||
10111273
|
Thermo Scientific™
60109-415 |
Hypercarb ; Volume de 10 à 200 µl | N/A | ||||||
Description
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Caractéristiques :Choix idéal pour les petits volumes d’échantillons ; une fente de 1 à 2 μm de large en bas permet le passage du liquide, mais retient le matériau chromatographique (20 à 30 μm).
- Conception sans filtre éliminant tout volume mort
- Pas de contamination par la matrice de support
- Disponibles dans de nombreuses chimies
- Spectrométrie de masse
- Dessalage
- Purification des protéines
- MALDI
- Électrophorèse
- HPCE
- HPLC
- CEC
Specifications
Extraction en phase solide à micro-échelle | |
HyperSep | |
10 à 200 µl |
Micropipettes | |
SpinTip |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.