Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de prélèvement d’échantillons d’extraction en phase solide (SPE) HyperSep™
Utilisez les plaques de prélèvement d’échantillons Thermo Scientific™ HyperSep™en phase solide (SPE) avec votre système HyperSep.
Marque:  Thermo Scientific™ 60300-403
656.03 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10595225
  • 690.56€ / 50 pièces
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez les plaques de prélèvement d’échantillons Thermo Scientific™ HyperSep™ en phase solide (SPE) avec votre système HyperSep.
Analyse rapide sans sacrifier la précision ou la reproductibilité. Intégrez des adsorbants d’extraction en phase solide traditionnels dans un format de plaque à 96 puits à l’aide du système HyperSep.
  • La conception novatrice des plaques à 96 puits offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode
  • Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimiques d’adsorbants en cas de traitement simultané.
Informations de commande :
Disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plaque de prélèvement d’échantillons, 2 ml
Rampe à vide
Plaque de prélèvement d’échantillons
Préparation des échantillons pour SPE
HyperSep
2 ml
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaques de prélèvement d’échantillons d’extraction en phase solide (SPE) HyperSep™ > Plaque de prélèvement d’échantillons, 2 ml