Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires d’extraction en phase solide (SPE) HyperSep™, puits vides
Ces puits de 1 ml vides sont utilisés avec les applications de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ HyperSep.
Marque: Thermo Scientific™ 60300-318
29.30 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les puits de 1 ml vides Thermo Scientific™ HyperSep sont utilisés dans les applications de plaques à 96 puits HyperSep. Ils sont disponibles en configuration frittée ou non frittée, en boîte de 100.
Cartouches et plaques SPE HyperSepLes cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Spécification
Produits HyperSep-96 et collecteurs compatibles | |
HyperSep | |
Puits vides | |
1 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31