Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches SLE HyperSep™ (pH 7)
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Bénéficiez d’une technique de préparation des échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides des matrices biologiques avec la méthode d’extraction SLE (extraction liquide/liquide sur support solide) Thermo Scientific™ HyperSep™.
Les cartouches SLE HyperSep (pH 7) permettent d’effectuer la préparation d’échantillons de matrices biologiques via un protocole simple, rentable et efficace. L’objectif consiste à supprimer les phospholipides interférents, qui provoquent un certain nombre de problèmes lors de l’analyse des points finaux.
- Protocole simple, facile à utiliser
- Suppression des phospholipides
- Plus grande reproductibilité et récupération par rapport aux techniques LLE
Specifications
Specifications
| Description | 1 g/6 ml, boîte de 30, pH 7 |
| Poids du lit | 1 000 mg |
| À utiliser avec (application) | Élimination des phospholipides des matrices biologiques |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | Diatomite traitée spéciale HyperSep |
| Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 6 ml |
| Quantité | Boîte de 30 |