Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SLE HyperSep™ (pH 9)
Code produit. 12200819 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Poids du lit:
200 mg
400 mg
500 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12200819
Marque: Thermo Scientific™ 6010920029W
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Technique de préparation d’échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides dans des matrices biologiques.
Bénéficiez d’une technique de préparation des échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides des matrices biologiques avec la méthode d’extraction SLE (extraction liquide/liquide sur support solide) Thermo Scientific™ HyperSep™.
Les plaques SLE HyperSep (pH 9) permettent d’effectuer la préparation d’échantillons de matrices biologiques via un protocole simple, rentable et efficace. L’objectif consiste à supprimer les phospholipides interférents, qui provoquent un certain nombre de problèmes lors de l’analyse des points finaux.
La technique SLE offre un certain nombre d’avantages par rapport aux techniques existantes de préparation d’échantillons (telles que l’extraction liquide / liquide et la précipitation des protéines) pour le traitement des matrices biologiques. Par rapport à la technique LLE, l’extraction SLE offre une meilleure reproductibilité et une meilleure récupération, des exigences réduites en matière de solvant et empêche l’émulsification qui est souvent associée à la technique d’extraction LLE. Elle se prête également à l’automatisation intégrale, ce qui n’est pas possible via l’extraction LLE. La technique SLE offre une meilleure propreté des extraits d’échantillons et une augmentation de la sensibilité par rapport aux techniques de précipitation des protéines, qui sont incapables d’éliminer les phospholipides.
  • Protocole simple, facile à utiliser
  • Suppression des phospholipides
  • Plus grande reproductibilité et récupération par rapport aux techniques LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 200 mg/2 mL well, 96 well plate pH9
Poids du lit 200 mg
À utiliser avec (application) Élimination des phospholipides des matrices biologiques
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant Diatomite traitée spéciale HyperSep
Type Plaque SLE
Volume (métrique) 2 mL