Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches SLE HyperSep™ (pH 9)
Technique de préparation d’échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides dans des matrices biologiques.
Marque: Thermo Scientific™ 60109-1000-6-9
Description
Bénéficiez d’une technique de préparation des échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides des matrices biologiques avec la méthode d’extraction SLE (extraction liquide / liquide sur support solide) Thermo Scientific™ HyperSep™.
Les cartouches SLE HyperSep (pH 9) permettent d’effectuer la préparation des échantillons de matrices biologiques via un protocole simple, rentable et efficace. L’objectif consiste à supprimer les phospholipides interférents, qui provoquent un certain nombre de problèmes lors de l’analyse des points finaux.
La technique SLE offre un certain nombre d’avantages par rapport aux techniques existantes de préparation d’échantillons (telles que l’extraction liquide / liquide et la précipitation des protéines) pour le traitement des matrices biologiques. Par rapport à la technique LLE, l’extraction SLE offre une meilleure reproductibilité et une meilleure récupération, des exigences réduites en matière de solvant et empêche l’émulsification qui est souvent associée à la technique d’extraction LLE. Elle se prête également à l’automatisation intégrale, ce qui n’est pas possible via l’extraction LLE. La technique SLE offre une meilleure propreté des extraits d’échantillons et une augmentation de la sensibilité par rapport aux techniques de précipitation des protéines, qui sont incapables d’éliminer les phospholipides.- Protocole simple, facile à utiliser
- Suppression des phospholipides
- Plus grande reproductibilité et récupération par rapport aux techniques LLE
Spécification
1 g/6 ml, boîte de 30, pH 9 | |
Élimination des phospholipides des matrices biologiques | |
Diatomite traitée spéciale HyperSep | |
6 ml |
1000 mg | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide | |
Boîte de 30 |