Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches SLE HyperSep™ (pH 9)
Code produit. 12201138 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
1 g/6 ml, boîte de 30, pH 9
200 mg/3 ml, boîte de 50, pH 9
20 g/60 ml, boîte de 10, pH 9
2 g/12 ml, boîte de 20, pH 9
4 g/25 ml, boîte de 15, pH 9
500 mg/3 ml, boîte de 50, pH 9
500 mg/6 ml, boîte de 30, pH 9
Conditionnement:
10 pièces
15 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 12201138
Marque: Thermo Scientific™ 601092000129
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Technique de préparation d’échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides dans des matrices biologiques.
Bénéficiez d’une technique de préparation des échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides des matrices biologiques avec la méthode d’extraction SLE (extraction liquide/liquide sur support solide) Thermo Scientific™ HyperSep™.
Les cartouches SLE HyperSep (pH 9) permettent d’effectuer la préparation des échantillons de matrices biologiques via un protocole simple et efficace. L’objectif consiste à supprimer les phospholipides interférents, qui provoquent un certain nombre de problèmes lors de l’analyse des points finaux.
La technique SLE offre un certain nombre d’avantages par rapport aux techniques existantes de préparation d’échantillons (telles que l’extraction liquide / liquide et la précipitation des protéines) pour le traitement des matrices biologiques. Par rapport à la technique LLE, l’extraction SLE offre une meilleure reproductibilité et une meilleure récupération, des exigences réduites en matière de solvant et empêche l’émulsification qui est souvent associée à la technique d’extraction LLE. Elle se prête également à l’automatisation intégrale, ce qui n’est pas possible via l’extraction LLE. La technique SLE offre une meilleure propreté des extraits d’échantillons et une augmentation de la sensibilité par rapport aux techniques de précipitation des protéines, qui sont incapables d’éliminer les phospholipides.
  • Protocole simple, facile à utiliser
  • Suppression des phospholipides
  • Plus grande reproductibilité et récupération par rapport aux techniques LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 2 g/12 ml, boîte de 20, pH 9
Poids du lit 2000 mg
À utiliser avec (application) Élimination des phospholipides des matrices biologiques
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant Diatomite traitée spéciale HyperSep
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 12 ml
Quantité Boîte de 20