Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Silica
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica se caractérisent par un adsorbant polaire principalement utilisé pour retenir les analytes dans des matrices apolaires et peuvent séparer efficacement les composés de structure très similaire. Exemples d’applications :
- Extraction de composés polaires et notamment d’aldéhydes, d’amines, de médicaments, de pesticides et d’herbicides
- Extraction de caroténoïdes, vitamines liposolubles, aflatoxines dans des matrices alimentaires
- Extraction d’acides gras et de phospholipides
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 25 ml |
| Description | Cartouche de silice 10 g / 25 ml, 20/boîte |
| Poids du lit | 10 000 mg |
| À utiliser avec (application) | Rétention des analytes dans des matrices non polaires |
| À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Silica |
| Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 25 ml |
| Afficher plus |