Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Opiates SPE Cartridges and Well Plates
Code produit. 11342313 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Colonne SPE 100 mg/6 ml 30 paquets
Colonne SPE 150 mg/6 ml 30 paquets
Colonne SPE 1 g/25 ml 20 paquets
Colonne SPE 200 mg/3 ml 50 paquets
Colonne SPE 200 mg/6 ml 30 paquets
Colonne SPE 30 mg/1 ml 100 paquets
Colonne SPE 500 mg/3 ml 50 paquets
Colonne SPE 500 mg/6 ml 30 paquets
Colonne SPE 60 mg/3 ml 50 paquets
Colonne SPE 60 mg/6 ml 30 paquets
Plaque à 96 puits 10 mg 1 paquet
Plaque à 96 puits 5 mg 1 paquet
Poids du lit:
5 mg
10 mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1 g
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
50 pièces
Code produit. 11342313
Marque: Thermo Scientific™ 60110501C
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For high confidence screening for drugs of abuse, these SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution for extraction of opiate class compounds.
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Opiates Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for dedicated extraction of opiate class compounds.
Colonnes et plaques HyperSep Servo et Servo+
• L'HyperSep Servo+ et HyperSep servo de Thermo Scientific representent des solutions optimisées de SPE pour l'analyse des drogues illegales
• Les deux gammes de produits ont été conçues spécifiquement pour fournir une solution dès sa sortie de l'emballage pour la préparation d'echantillons de drogues illegales
• Les deux gammes de produits offrent des niveaux de reproductibilité et de propreté de l'extrait élevés pour faire face a la difficulté d'analyser les matrices d'echantillons biologiques lorsque la confiance absolue en vos résultats est
• Nécessaire
• L'HyperSep Servo+ donne l'avantage supplementaire d'une plus grande sélectivité, de capacités de chargement plus importantes et d'une robustesse améliorée
• Les gammes HyperSep Servo+ et HyperSep servo offrent des solutions optimisées pour différentes classes de composés
• Des procédures d'extraction optimisées ont été développées pour permettre des solutions prêtes à etre utilisees sans avoir besoin de développer une méthode et permettre d'avoir toute confiance en la technique d'extraction de l'echantillon
• Qui fournira l'extrait le plus propre possible
• Les informations qui suivent soulignent les courbes d'élution produites pour fournir des méthodes optimisées pour les différentes classes de drogues pour Servo+
• Servo+ Opiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Colonne SPE 30 mg/1 ml 100 paquets
Poids du lit 30 mg
À utiliser avec (application) Analyse de stupéfiants
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Servo+ Opiate
Type Colonne d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 1 ml