Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ SCX
Obtenez d’excellentes performances pour l’extraction de composés basiques chargés grâce à ces cartouches SPE à échange cationique fort.
195.71€ - 900.93€
Spécification
À utiliser avec (application) | Extraction de composés basiques chargés |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
Granulométrie | 40 à 60 μm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep SCX |
Code produit | Marque | Poids du lit | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10147704
|
Thermo Scientific™
60108-420 |
50 mg | 1 ml |
245.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10273073
|
Thermo Scientific™
60108-421 |
100 mg | 1 ml |
250.83€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10157704
|
Thermo Scientific™
60108-422 |
200 mg | 3 ml |
200.21€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10384083
|
Thermo Scientific™
60108-423 |
500 mg | 3 ml |
235.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10447124
|
Thermo Scientific™
60108-433 |
1 000 mg | 6 ml |
195.71€
30 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10776134
|
Thermo Scientific™
60108-520 |
500 mg | 6 ml |
241.68€
30 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10361385
|
Thermo Scientific™
60108-716 |
2 000 mg | 15 ml |
207.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10249314
|
Thermo Scientific™
60108-717 |
5 000 mg | 25 ml |
307.06€
20 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10448294
|
Thermo Scientific™
60108-718 |
10 000 mg | 75 ml |
368.93€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13426946
|
Thermo Scientific™
60108-857 |
20 000 mg | 75 ml |
373.42€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13446946
|
Thermo Scientific™
60108-858 |
50 000 mg | 150 ml |
900.93€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX offrent un adsorbant à échange cationique fort pour l’extraction de composés basiques chargés. Les applications types incluent les extractions suivantes :
- Antibiotiques
- Composés médicamenteux
- Bases organiques
- Acides aminés
- Catécholamines
- Herbicides
- Le cycle benzène modifié assure le potentiel pour les interactions apolaires
- Valeur pKa faible
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Specifications
Extraction de composés basiques chargés | |
40 à 60 μm | |
HyperSep SCX |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.