Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes HyperSep™ Retain PEP
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP. Le matériau de grande capacité employé est un matériau DVB polystyrène hautement poreux et ultra-pur modifié avec des groupes fonctionnels d’urée. Stables à un pH de 0 à 14, ces cartouches de préparation d’échantillons SPE peuvent améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Idéales pour les échantillons de grande taille, les cartouches SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation.
- Récupérations élevées et cohérentes
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
- Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
- Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
- Peptides dans du sérum, du plasma ou des fluides biologiques
- Échantillons environnementaux
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 6 ml |
| Description | Poids du lit de 100 mg ; volume de colonne de 6 ml |
| Poids du lit | 100 mg |
| À utiliser avec (application) | Rétention des analytes polaires et non polaires |
| À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep |
| Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 6 ml |
| Afficher plus |