Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Retain PEP
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Poids du lit:
30 mg
60 mg
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP, garnies d’un matériau DVB polystyrène hautement poreux, ultra-pur, modifié avec des groupes fonctionnels d’urée. Stables à un pH de 0 à 14, ces cartouches de préparation d’échantillons SPE peuvent améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Caractéristiques : Parfaits pour les échantillons de gros volume, les puits SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation.
- [bullet] Récupérations élevées et cohérentes
- [bullet] Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- [bullet] Préparation d’échantillons reproductibles et fiables dans un format traditionnel
- [bullet] Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
- [bullet] Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
- [bullet] Peptides dans du sérum, du plasma ou des fluides biologiques
- [bullet] Échantillons environnementaux
Spécification
Spécification
| Description | Plaque à 96 puits fixes Retain PEP 30 mg/2 ml, 1/boîte |
| Poids du lit | 30 mg |
| À utiliser avec (application) | Rétention des analytes polaires et non polaires |
| Granulométrie | 30 à 50 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep |
| Type | Plaque à puits d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Volume (métrique) du puits | 1 ml |
| Quantité | 1/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction