Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Retain PEP
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les plaques HyperSep Retain PEP.
Marque:  Thermo Scientific™ 60306-207
Code produit. 11507671
  • 409.97€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP, garnies d’un matériau DVB polystyrène hautement poreux, ultra-pur, modifié avec des groupes fonctionnels d’urée. Stables à un ph de 0 à 14, ces cartouches de préparation d’échantillons SPE peuvent améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Caractéristiques : Parfaits pour les échantillons de gros volume, les puits SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation.
  • [bullet] Récupérations élevées et cohérentes
  • [bullet] Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
  • [bullet] Préparation d’échantillons reproductibles et fiables dans un format traditionnel
  • [bullet] Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Applications :
  • [bullet] Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
  • [bullet] Peptides dans du sérum, du plasma ou des fluides biologiques
  • [bullet] Échantillons environnementaux
S’utilisent avec : Système Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plaque à 96 puits fixes Retain PEP 30 mg/2 ml, 1/boîte
Rétention des analytes polaires et apolaires
HyperSep
Plaque à puits d’extraction en phase solide
1/boîte
30 mg
30 à 50 μm
DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep
1 ml