Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Retain CX
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composants basiques grâce à ces plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, garnies d’un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec les groupes fonctionnels d’acide sulfonique pour obtenir des récupérations supérieures pour les analytes basiques. Utilisées dans la préparation des échantillons SPE, ces plaques à puits et puits individuels à échange de cations peuvent améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
- Récupérations élevées et cohérentes
- Idéales pour les échantillons de gros volume
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
- Stables à un pH de 0 à 14
- Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Spécification
Spécification
| Description | Plaque fixe à 96 puits Retain CX 60 mg/2 ml, 1/boîte |
| Poids du lit | 60 mg |
| À utiliser avec (application) | Rétention des analyses basiques |
| Granulométrie | 30 à 50 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique |
| Type | Plaque à puits d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) du puits | 1 ml |
| Quantité | 1/boîte |