Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Retain CX
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composés basiques grâce à ces cartouches ThermoScientific™HyperSep™ Retain CX.
Marque:  Thermo Scientific™ 60107-315
415.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10496764
  • 417.34€ / 20 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composants basiques grâce à ces cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, conditionnées avec un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec les groupes fonctionnels d’acide sulfonique pour obtenir des récupérations supérieures pour les analytes basiques. Utilisées dans la préparation des échantillons SPE, ces cartouches d’échange de cations peuvent améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Elles sont très utilisées dans l’analyse médico-légale et clinique d’un large éventail de stupéfiants, y compris les drogues basiques et neutres. Les cartouches SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation
  • Récupérations élevées et cohérentes
  • Idéales pour les échantillons de gros volume
  • Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
  • Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
  • Stables à un pH de 0 à 14
  • Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
S’utilisent avec : Système Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25 ml
1 000 mg
Système Thermo Scientific HyperSep-96
HyperSep
Cartouche d’extraction en phase solide
Boîte de 20
Poids de lit de 1 g ; volume de colonne de 25 ml
Rétention des analyses basiques
30 à 50 μm
HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique
25 ml