Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Retain AX
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des rétentions supérieures pour les analytes acides grâce aux plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX. Elles sont garnies d’un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec des groupes fonctionnels d’amine quaternaire. Leur utilisation pour la préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
- Récupérations élevées et cohérentes
- Idéales pour de grands échantillons
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
- Stabilité de pH 0 à 14
- Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Spécification
Spécification
| Description | Plaque à 96 puits fixes |
| Poids du lit | 30 mg |
| À utiliser avec (application) | Analyse du THC et de ses métabolites |
| Granulométrie | 30 à 50 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Retain AX |
| Type | Plaque 96 puits |
| Volume (métrique) du puits | 2 mL |
| Quantité | 1/boîte |