Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Retain AX
Obtenez des récupérations supérieures pour les analytes acides grâce aux cartouches SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX.
Marque: Thermo Scientific™ 60107-405
Description
Obtenez des récupérations supérieures pour les analytes acides grâce aux cartouches SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX. Elles sont garnies d’un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec des groupes fonctionnels d’amine quaternaire. Leur utilisation pour la préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Largement utilisées dans l’analyse médico-légale et clinique du THC et de ses métabolites, les cartouches SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et permettent un traitement de routine efficace par le vide, pression positive ou centrifugation.- Récupérations élevées et cohérentes
- Idéales pour les échantillons de gros volume
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
- Stables à un pH de 0 à 14
- Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Spécification
3 ml | |
500 mg | |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide | |
Lot de 50 |
Poids de lit de 500 mg ; volume de colonne de 3 ml | |
Rétention des analytes acides | |
30 à 50 μm | |
HyperSep DVB polystyrène modifié par amines quaternaires | |
3 ml |