Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches™ HyperSep Retain AX
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des récupérations supérieures pour les analytes acides grâce aux cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX, garnies d’un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec des groupes fonctionnels d’amine quaternaire. Leur utilisation dans la préparation d’échantillons SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
- Récupérations élevées et cohérentes
- Idéales pour les échantillons de gros volume
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
- Stables à un pH de 0 à 14
- Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 6 ml |
| Description | Poids du lit de 200 mg ; volume de colonne de 6 ml |
| Poids du lit | 200 mg |
| À utiliser avec (application) | Rétention des analytes acides |
| À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Granulométrie | 30 à 50 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep DVB polystyrène modifié par amines quaternaires |
| Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 6 ml |
| Afficher plus |