Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Retain AX
Obtenez des récupérations supérieures pour les analytes acides grâce aux cartouches SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX.
Marque: Thermo Scientific™ 60107-408
Description
Obtenez des récupérations supérieures pour les analytes acides grâce aux cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX, garnies d’un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec des groupes fonctionnels d’amine quaternaire. Leur utilisation dans la préparation d’échantillons SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Largement utilisées dans l’analyse médico-légale et clinique du THC et de ses métabolites, les cartouches SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et permettent un traitement de routine efficace par le vide, pression positive ou centrifugation.- Récupérations élevées et cohérentes
- Idéales pour les échantillons de gros volume
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
- Stables à un pH de 0 à 14
- Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Spécification
6 ml | |
60 mg | |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide | |
Boîte de 30 |
Poids du lit de 60 mg ; volume de colonne de 6 ml | |
Rétention des analytes acides | |
30 à 50 μm | |
HyperSep DVB polystyrène modifié par amines quaternaires | |
6 ml |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.