Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches™ HyperSep Retain AX
Code produit. 10046504 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Poids du lit:
30mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1 000 mg
2 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10046504
Marque: Thermo Scientific™ 60107411
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des récupérations supérieures pour les analytes acides grâce aux cartouches SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX.
Obtenez des récupérations supérieures pour les analytes acides grâce aux cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX, garnies d’un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec des groupes fonctionnels d’amine quaternaire. Leur utilisation dans la préparation d’échantillons SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Largement utilisées dans l’analyse médico-légale et clinique du THC et de ses métabolites, les cartouches SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et permettent un traitement de routine efficace par le vide, pression positive ou centrifugation.
  • Récupérations élevées et cohérentes
  • Idéales pour les échantillons de gros volume
  • Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
  • Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
  • Stables à un pH de 0 à 14
  • Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
S’utilisent avec : Système Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Description Poids du lit de 150 mg ; volume de colonne de 6 ml
Poids du lit 150 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analytes acides
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 30 à 50 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep DVB polystyrène modifié par amines quaternaires
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 6 ml
Quantité Boîte de 30