Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’installation pour manifold de pression HyperSep™
Munissez-vous de toutes les pièces nécessaires pour configurer votre manifold de pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™.
Brand: Thermo Scientific™ 60104-272
Description
Utilisez le kit d’installation pour manifold de pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™ pour toutes les pièces nécessaires pour configurer votre manifold. Le collecteur de pression positive HyperSep peut contenir jusqu’à 48 cartouches SPE. Les échantillons et les solvants, ajoutés à la cartouche SPE, sont extraits sous pression positive pour un débit constant à chaque position. Les extraits sont recueillis dans des tubes de 13 ou 16 mm.
Specifications
Kit d’installation, 1 paquet | |
Manifold de pression positive | |
Kit d’installation |
SPE | |
HyperSep |
Product Suggestions