Learn More
Thermo Scientific™ Plaques d’adaptation pour collecteur de pression HyperSep™
Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
À utiliser avec (équipement):
Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 10 ml/15 ml
Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 1 ml
Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 6 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
Utilisez la plaque d’adaptation pour collecteur de pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™ qui correspond à la taille des cartouches d’extraction en phase solide (SPE) utilisées. Le collecteur de pression positive HyperSep peut contenir jusqu’à 48 cartouches SPE de différentes tailles : 1, 3, 6 et 10/15 mL.
Le collecteur de pression positive HyperSep peut contenir jusqu’à 48 cartouches SPE. Les échantillons et les solvants, ajoutés à la cartouche SPE, sont extraits sous pression positive pour un débit constant à chaque position. Les extraits sont recueillis dans des tubes de 13 ou 16 mm. Ce collecteur SPE offre un moyen rapide, simple et robuste de préparer plusieurs échantillons pour l’analyse par chromatographie.
Consultez les produits associés si vous avez besoin de pièces de rechange pour l’un de ces accessoires pour collecteur de pression positive HyperSep.
Specifications
Specifications
| Description | Plaque d’adaptation pour cartouches de 1 ml pour collecteur en PP, 6/boîte |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie industrielle |
| À utiliser avec (équipement) | Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 6 ml |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Type | Plaque d’adaptation |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction