Learn More
Thermo Scientific™ Cônes d’extraction SPE HyperSep™ Tip Microscale, 1 à 10 μl
Code produit. 10703487 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Adsorbant:
BioBasic C18
BioBasic C4
BioBasic C8
Dioxyde de zirconium HyperSep
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb et C18 (mode mix)
HyperSep Titanium Dioxide
Trypsine HyperSep
Conditionnement:
96 pièces
Code produit. 10703487
Marque: Thermo Scientific™ 60109202
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaire.
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaires et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Les pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ sont disponibles dans de nombreuses chimies appréciées pour s’adapter à un large éventail d’applications. Elles sont dotées d’une pointe de micropipette unique dont le matériau chromatographique est directement relié à la surface interne. Aucune colle ou polymère n’est utilisé(e), de sorte qu’il n’y a pas de contamination provenant de la matrice de support.
Les pointes d’extraction en phase solide à micro-échelle HyperSep sont un choix idéal lorsque vous travaillez avec de petits volumes d’échantillons. Applications classiques :
  • Spectrométrie de masse
  • Dessalage
  • Purification des protéines
  • MALDI
  • Électrophorèse
  • HPCE
  • HPLC
  • CEC
Les pointes sont disponibles en capacités de 1-10 µl et 10-200 µl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description BioBasic C8, volume de 1 à 10 µl
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide à micro-échelle
À utiliser avec (équipement) Micropipettes
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant BioBasic C8
Type Pointe
Volume (métrique) 1 à 10 µl