Learn More
Thermo Scientific™ Cônes d’extraction SPE HyperSep™ Tip Microscale, 1 à 10 μl
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaire.
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaires et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Les pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ sont disponibles dans de nombreuses chimies appréciées pour s’adapter à un large éventail d’applications. Elles sont dotées d’une pointe de micropipette unique dont le matériau chromatographique est directement relié à la surface interne. Aucune colle ou polymère n’est utilisé(e), de sorte qu’il n’y a pas de contamination provenant de la matrice de support.
Les pointes d’extraction en phase solide à micro-échelle HyperSep sont un choix idéal lorsque vous travaillez avec de petits volumes d’échantillons. Applications classiques :
- Spectrométrie de masse
- Dessalage
- Purification des protéines
- MALDI
- Électrophorèse
- HPCE
- HPLC
- CEC
Les pointes sont disponibles en capacités de 1-10 µl et 10-200 µl.
Spécification
Spécification
| Description | Dioxyde de zirconium ; volume de 1 à 10 µL |
| À utiliser avec (application) | Extraction en phase solide à micro-échelle |
| À utiliser avec (équipement) | Micropipettes |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | Dioxyde de zirconium HyperSep |
| Type | Pointe |
| Volume (métrique) | 1 à 10 µl |