Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de laboratoire HyperSep™ Polystyrene
Bénéficiez d’une purification et d’une préparation simples et pratiques des échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules grâce à ces plaques de laboratoire à 96 puits.
385.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Purification et préparation d’échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules |
---|---|
Gamme de produits | HyperSep |
Type | Plaque à 96 puits |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10289694
|
Thermo Scientific™
60110-201 |
C18 ; polystyrène | N/A | N/A | N/A | |||||
10723667
|
Thermo Scientific™
60110-206 |
Dioxyde de zirconium ; polystyrène | N/A | N/A | N/A | |||||
10138074
|
Thermo Scientific™
60110-207 |
Dioxyde de titane ; polystyrène | N/A | N/A | N/A | |||||
10127364
|
Thermo Scientific™
60110-209 |
SAX ; polystyrène | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Disponibles dans toute une gamme d’équipements de chromatographie, les plaques de laboratoire Thermo Scientific™ HyperSep™ Polystyrene permettent la purification et la préparation simples et pratiques des échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules. Dans ce format de plaque à 96 puits, le milieu de culture est intégré dans le fond de la plaque. Applications classiques :
- Culture tissulaire et séparation de produits
- Concentration d’échantillons à petite échelle
- Purification d’échantillons
- Collecte d’échantillons après chromatographie
Spécification
Purification et préparation d’échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules | |
HyperSep | |
Plaque à 96 puits |