Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches SPE HyperSep™ Hypercarb™
Code produit. 10748043 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Poids du lit:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 000 mg
2 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
Conditionnement:
10 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10748043
Marque: Thermo Scientific™ 60106403
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces cartouches SPE sont dotées d’un matériau unique en graphite carbone qui permet d’effectuer une rétention et une séparation des composés polaires, contrairement aux phases stationnaires à base de silice et de résine.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches SPE Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb sont dotées d’un matériau unique en graphite carbone qui conserve les composés hautement polaires, contrairement aux colonnes silice et résine. Les composés chimiques offrent une grande sélectivité pour les composés structurellement proches, et permet la séparation des composés en utilisant des solvants simples.
Les cartouches SPE HyperSep Hypercarb sont fournies avec des particules sphériques de 30 µm de carbone graphite 100 % poreux (PGC). Composée de feuilles inertes d’atomes de carbone disposées de façon hexagonale, avec une valence totalement respectée, la surface des cartouches Hypercarb est cristalline et hautement reproductible, sans micropores.
Leur chimie présente un pH stable compris entre 0 et 14, et propose un mécanisme de fixation unique qui offre une sélectivité différente de celle des phases silice ou polymériques. Il est déterminé par la force d’interaction entre les analytes et la surface de l’Hypercarb.
Haute reproductibilité d’un lot à l’autre, qui garantit homogénéité et reproductibilité des performances analytiques
Propriétés de forte rétention permettant l’utilisation de plus faibles poids d’adsorbant pour les extraits concentrés
Absence de restrictions pour les composés polaires
Aucune restriction liée aux éluants (utilisation d’éluants 100 % organiques ou 100 % aqueux, à l’exclusion de toute autre chose)
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Description Poids du lit de 1 g ; volume de colonne de 6 ml
Poids du lit 1 000 mg
À utiliser avec (application) Rétention de composés hautement polaires
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 30 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Hypercarb
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 6 ml
Quantité Boîte de 10