Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits SPE HyperSep™ Hypercarb™
Code produit. p-4524429 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 10 mg
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 25 mg
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 50 mg
SPE individuelle Wells , le poids 10mg de lit
SPE individuelle Wells , le poids 25mg de lit
SPE individuelle Wells , le poids 50mg de lit
Poids du lit:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 10418294
Marque: Thermo Scientific™ 60302601
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les plaques à 96 puits SPE uniques à base de carbone graphite offrent une rétention et une séparation des composés polaires, contrairement aux phases stationnaires à base de silice et de résine.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques à 96 puits SPE Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb sont dotées d’un matériau unique à base de carbone graphite qui retient les composés hautement polaires lorsque les colonnes de silice et de résine échouent. Les composés chimiques offrent une grande sélectivité pour les composés structurellement proches, et permet la séparation des composés en utilisant des solvants simples.
  • Feuillets de Carbone graphite 100% poreux (PGC) présentant une sélectivité pour les composés structurellement proches, permettant la séparation de composés avec des solvants simples Stable sur la plage de pH 0 à 14
  • Reproductibilité entre lots élevée
  • Propriétés de forte rétention permettant l’utilisation de plus faibles quantités d'adsorbant pour les extraits concentrés Mécanisme d’interaction unique avec les molécules polaires
  • Phase inverse hydrophobe ; adsorption en phase normale ; rétention polaire (PREG)
  • 30 μm de granulométrie moyenne
  • 250Å de taille de pores moyenne
Choix entre des plaques préassemblées de 96 puits ou un pack de 100 puits individuels pour un majeur confort de développement de méthodes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description SPE individuelle Wells , le poids 10mg de lit
Poids du lit 10 mg
À utiliser avec (application) Rétention de composés hautement polaires
Granulométrie 30 à 40 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Hypercarb
Type Solid Phase Extraction Well Plate
Volume (métrique) du puits 1 mL