Learn More
Thermo Scientific™ Robinets d’arrêt pour collecteur sous vide avec bloc de verre HyperSep™
Code produit. p-6228245 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Collecteur sous vide à 16 ports avec bloc de verre
Collecteur sous vide à 24 ports avec bloc de verre
Conditionnement:
16 pièces
24 pièces
Code produit. 10692615
Marque: Thermo Scientific™ 60104242
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce robinet d’arrêt pour contrôler le débit de l’extrait sortant de votre cartouche SPE sur le collecteur sous vide avec bloc de verre Thermo Scientific™ HyperSep™.
Contrôlez le débit de l’extrait sortant de votre cartouche SPE grâce aux robinets d’arrêt pour collecteur sous vide avec bloc de verre Thermo Scientific™ HyperSep™. Le collecteur vous permet de traiter 16 ou 24 échantillons à l’aide des cartouches d’extraction en phase solide (SPE) HyperSep sous vide. Les robinets d’arrêt sont raccordés à la pointe de la cartouche pour un contrôle manuel du débit.
Les collecteurs avec bloc de verre HyperSep sont robustes et résistants aux produits chimiques ; ils sont conçus pour garantir des années d’extractions sans problème.
Les racks en polypropylène sont extrêmement résistants à une dégradation chimique. Ils sont fournis en fonction du nombre de positions figurant sur le couvercle du collecteur
La vanne de contrôle du vide permet d’optimiser le débit d’échantillons pendant les procédures d’extraction
Les racks pour tubes à essai permettant l’utilisation de 12 tubes à essai jetables de 13 mm ou 16 mm
Le vacuomètre et la vanne de purge facilitent la surveillance du processus de vide
Les pieds de support aux coins évitent d’endommager les Luer et les pointes lorsque le couvercle n’est pas utilisé
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Robinets d’arrêt pour collecteur sous vide à 16 ports avec bloc de verre
À utiliser avec (application) Contrôle manuel du débit
À utiliser avec (équipement) Collecteur sous vide à 16 ports avec bloc de verre
Gamme de produits HyperSep
Type Robinets d’arrêt