Learn More
Thermo Scientific™ Pompes pour collecteur sous vide avec bloc de verre HyperSep™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales. Nous proposons une gamme complète d’accessoires d’extraction pour compléter les cartouches traditionnelles et les plaques à 96 puits.
Les collecteurs avec bloc de verre Thermo Scientific™ HyperSep™ constituent une méthode simple de traitement rapide de plusieurs échantillons. Le couvercle rigide Corian™ du collecteur résiste aux déformations et permet d’éluer directement les échantillons dans des tubes à essai jetables. La conception permet d’effectuer l’inspection visuelle du processus d’extraction et facilite le nettoyage.
- Les racks en polypropylène sont extrêmement résistants à une dégradation chimique. Ils sont fournis en fonction du nombre de positions figurant sur le couvercle du collecteur.
- La vanne de contrôle du vide permet d’optimiser le débit d’échantillons pendant les procédures d’extraction
- Les racks pour tubes à essai permettant l’utilisation de 12 tubes à essai jetables de 13 mm ou 16 mm
- Le vacuomètre et la vanne de purge facilitent la surveillance du processus de vide
- Les pieds de support aux coins évitent d’endommager les Luer et les pointes lorsque le couvercle n’est pas utilisé
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Spécification
Spécification
| Description | Pompe à vide, version nord-américaine |
| À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons pour SPE |
| À utiliser avec (équipement) | Collecteur sous vide avec bloc de verre |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Type | Pompe à vide |