Learn More
Thermo Scientific™ Joint pour collecteur sous vide avec bloc de verre HyperSep™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescrizione
Remplacez le joint du collecteur sous vide avec bloc de verre Thermo Scientific™ HyperSep™ si besoin pour maintenir le vide et empêcher les fuites. Le collecteur sous vide avec bloc de verre HyperSep permet la préparation d’échantillons par extraction en phase solide avec 16 ou 24 cartouches SPE.
Les racks en polypropylène sont extrêmement résistants à une dégradation chimique. Ils sont fournis en fonction du nombre de positions figurant sur le couvercle du collecteur
La vanne de contrôle du vide permet d’optimiser le débit d’échantillons pendant les procédures d’extraction
Les racks pour tubes à essai permettant l’utilisation de 12 tubes à essai jetables de 13 mm ou 16 mm
Le vacuomètre et la vanne de purge facilitent la surveillance du processus de vide
Les pieds de support aux coins évitent d’endommager les Luer et les pointes lorsque le couvercle n’est pas utilisé
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Specifica
Specifica
| Description | Joint pour collecteur sous vide à 24 ports, 1/boîte |
| À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons pour SPE |
| À utiliser avec (équipement) | Collecteur sous vide avec bloc de verre |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Type | Joint d’étanchéité |
| Quantité | 1 Pk. |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.