Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs de colonne pour manifold sous vide avec bloc de verre HyperSep™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les adaptateurs de cartouche pour collecteur sous vide avec bloc de verre Thermo Scientific™ HyperSep™ à utiliser avec différentes tailles de cartouches d’extraction en phase solide (SPE) sur le collecteur sous vide avec bloc de verre pour la préparation des échantillons.
Spécification
Spécification
| Description | Adaptateurs de colonne pour colonnes SPE de 1 ml, 3 ml, 6 ml, boîte de 15 |
| À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons pour SPE |
| À utiliser avec (équipement) | Manifold sous vide avec bloc de verre, colonnes SPE de 1 ml, 3 ml, 6 ml |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Type | Adaptateurs de colonne |